Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Skaftsamlingssæt i rustfrit stål til Celstir
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
1000 ml kolbe
125 ml kolbe
25 ml kolbe
250 ml kolbe
6000 ml kolbe
8000 ml kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Giv maksimal overfladegrænseflade mellem kultur og kolbeatmosfære
- Ideel til mikrobærer- og suspensionskulturer såsom insektceller, hybridomer og tilpassede cellelinjer
- Fremstillet af Wheaton 33 lavt udtrækkeligt borosilikatglas, der overholder ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I krav
- Løbehjulsstangen stikker ikke op gennem topkappen
- Sidearme til 500mL til 8L kolbe tillader ventilerede hætter, som gør det muligt for kolben at ånde, mens den beskytter mod forurening
- 1:1 headspace for god gasudveksling
- Ingen forurening fra rørestaven
- Nederste fordybning på 125 ml og større kolbe forbedrer cirkulationen og reducerer ophobning af celler i midten af kolben
- Størrelser 125 til 1000 ml er gradueret i trin på 50 ml; størrelser 3000 til 8000mL er gradueret i trin på 500mL; størrelser 25mL og 50mL er ikke-gradueret
- Fuldstændig autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Ordreinfo
Samlinger på 500 ml og større kan bruges med den ventilerede hætte (kat. nr. 22-288-526)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 250 ml kolbe |
| Type | Akselsamlingssæt |