Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rustfri stålske
Artikelnummer. 12427321 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Længde (metrisk):
24 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 12427321
Brand: DWK Life Sciences 885540
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til prøveudtagning af pulvere, slam, jord og mere
  • Robust 302 rustfri stålkonstruktion
  • Længde: 24 cm (9,5 tommer)
  • Scoop-dybde: 2,54 cm (1 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemi Scoop
Til brug med (applikation) Ideel til prøveudtagning af pulvere, slam, jord og mere
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 24 cm