Beskrivelse
Kræver
Dobbelt kabelsamling
Saml flydende eller let viskøse prøver fra tanke, damme, laguner og brønde
Består af cylindrisk reservoirkammer, vægtet stempel, der forsegler kammeret i bunden, og kabeltilslutning
Ordreinfo
Dimensioner, 2,5 tommer dia. x 10 in.L (6,3 x 25 cm); Vægt: 4 lb. (1,8 kg)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bombeprøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Inkluderer | Cylindrisk reservoirkammer, vægtet stempel, der forsegler kammeret i bunden, og kabelfastgørelse |
| Kapacitet (engelsk) | 17 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Til brug med (applikation) | Saml flydende eller let viskøse prøver fra tanke, damme, laguner og brønde |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,5 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 cm |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Vis mere |