Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Farvningskrukker og tilbehør
Artikelnummer. p-89315 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Coplin farvningskrukke
Slide Grip
Slide Count:
5
5 Lodret, 10 Ryg mod Ryg
Materiale:
Polypropylen
Sodavand Lime glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Artikelnummer. 10492172
Brand: DWK Life Sciences 900575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farvningskrukker og tilbehør
Coplin farvningskrukke:
  • Fremstillet af soda-lime glas
  • 60 ml kapacitet
Polypropylen glidegreb:
  • Giver mulighed for nem og sikker overførsel af fem dias
  • Passer ind i Wheaton Coplin farvning krukker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Type Slide Grip
Til brug med (applikation) Farvning
Til brug med (udstyr) Wheaton Coplin farvningskrukke
Slide Count 5