Beskrivelse
Coplin farvningskrukke:
- Fremstillet af soda-lime glas
- 60 ml kapacitet
- Giver mulighed for nem og sikker overførsel af fem dias
- Passer ind i Wheaton Coplin farvning krukker
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Clear |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Slide Grip |
| Til brug med (applikation) | Farvning |
| Til brug med (udstyr) | Wheaton Coplin farvningskrukke |
| Slide Count | 5 |
| Højde (metrisk) | 35mm |