Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Farvningskrukker og tilbehør
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Coplin farvningskrukke
Slide Grip
Slide Count:
5
5 Lodret, 10 Ryg mod Ryg
Materiale:
Polypropylen
Sodavand Lime glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 6
Beskrivelse
Coplin farvningskrukke:
- Fremstillet af soda-lime glas
- 60 ml kapacitet
- Giver mulighed for nem og sikker overførsel af fem dias
- Passer ind i Wheaton Coplin farvning krukker
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 65 mL |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Type | Coplin farvningskrukke |
| Til brug med (applikation) | Farvning |
| Til brug med (udstyr) | Wheaton coplin farvning krukker |
| Slide Count | 5 Lodret, 10 Ryg mod Ryg |
| Dimensioner (L x B) | 1,02 x 1,02 tommer. (2,6 x 2,6 cm) |
| Vis mere |