Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Farvningsfade, 8-16 Slide Unit
Artikelnummer. 10316712 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Slide Count:
8 Individuel eller 16 Ryg mod Ryg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Slide Count Pakningsstørrelse
10316712 8 Individuel eller 16 Ryg mod Ryg Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10316712 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 900630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2484.72 DKK
    1728.09 DKK / Pakke med 6
    Spare 756.63 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kan bruges til farvning eller som en TLC udviklingskammer. Wheaton™ Farvningsfade, 8-16 Slide Unit er fremstillet af sodakalkglas.
  • Fad af Hellendahl-typen
  • Inkluderer et glas låg
  • Holder 8 individuelle 3 x 1 in. (75 x 25 mm) dias eller om nødvendigt 16 dias ryg-mod-ryg
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Glas
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Clear
Materiale Sodavand Lime glas
Type Hellendahl-type farvekrukke
Til brug med (udstyr) Farvningsfad el TLC udviklingskammer
Slide Count 8 Individuel eller 16 Ryg mod Ryg
Dimensioner (L x B) 2,9 x 0,98 tommer. (7,6 x 2,5 cm)
Længde (engelsk) 2,9 tommer.
Længde (metrisk) 7.6 cm
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Højde (metrisk) 75 mm
Dybde (engelsk) Indvendig 2,9 tommer.
Dybde (metrisk) Indvendig 7.5 cm