Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Columbia krukker til dækglas
Artikelnummer. 11724309 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11724309 Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11724309 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W9001806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 DKK
    1891.56 DKK / Pakke med 6
    Spare 128.44 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Til farvningsapplikationer, rengøring af dækglas samt belægning af dem med materialer som polylysin eller silan. Wheaton™ Columbia-krukker til dækglas er fremstillet af soda-limeglas.
  • Der er plads til længere dækglas, hvis hætten fjernes
  • Inkluderer en 43-400 hvid polypropylen skruelåg med en PTFE-belagt polyethylenforing
  • Holder op til 4 dækglas, 17-23 mm brede og op til 30 mm lange
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skrue
Autoklaverbar Not Autoclavable
Bund form Rund
Farve Clear
Materiale Sodavand Lime glas
Type Staining Jar
Højde (metrisk) 44mm