Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Columbia krukker til dækglas
Artikelnummer. 12472252 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Slide Count:
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12472252
Brand: DWK Life Sciences W900180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til farvningsapplikationer, rengøring af dækglas samt belægning af dem med materialer som polylysin eller silan. Wheaton™ Columbia-krukker til dækglas er fremstillet af soda-limeglas.
  • Længere slipcovers kan bruges, hvis hætten fjernes
  • Inkluderer en 43-400 hvid polypropylen skruelåg med en PTFE-belagt polyethylenforing
  • Holder op til 4 dækglas 17-23 mm brede og op til 30 mm lange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skrue
Bund form Rund
Materiale Sodavand Lime glas
Type Farvningskrukke
Slide Count 4