Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Farvningskrukker, 8-10 objektglas
Artikelnummer. 10284922 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Slide Count:
8 Individuel eller 16 Ryg mod Ryg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Slide Count Pakningsstørrelse
10284922 8 Individuel eller 16 Ryg mod Ryg Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10284922 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 900620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2126.25 DKK
    1865.56 DKK / Pakke med 6
    Spare 260.69 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Med en bred top designet til bekvemmelighed ved forflytning af dias. Wheaton™ Farvningskrukker, 8-10 slide Unit er særligt velegnede til farvning af objektglas, der er indskrevet i den ene ende.
  • Med betræk
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Plads til 8 enkelt 3 x 1 in. (75 x 25 mm) glider lodret eller 16 glider ryg mod ryg
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Glas
Bund form Rektangulær
Materiale Sodavand Lime glas
Type Staining Jar
Slide Count 8 Individuel eller 16 Ryg mod Ryg
Dimensioner (L x B) 1,6 x 1,02 tommer. (4,2 x 2,6 cm)
Længde (engelsk) 1,6 tommer.
Længde (metrisk) 47 mm
Bredde (engelsk) 1,02''
Bredde (metrisk) 26 mm
Dybde (engelsk) Indvendig 3,3 tommer.
Dybde (metrisk) 79 mm
Dybde (metrisk) Indvendig 8.5 cm