Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Firkantet HDPE kande
Artikelnummer. 12422591 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3785 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12422591 3785 mL Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 12422591 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 222333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.90 DKK
    358.96 DKK / Pakke med 4
    Spare 68.94 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Square HDPE Dunk er designet til pålidelig opbevaring og transport af væsker. Fremstillet af højdensitets polyethylen med god kemisk modstand og integreret håndtag. Inkluderer en 38-400 polyvinylforet skruelåg.
  • Ideel til opbevaring og transport af væsker
  • Integreret håndtag understøtter transport af flasken
  • God kemisk resistens
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3785 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 5,62 tommer.
Materiale HDPE
Mængde 4 kander/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Nej
Mund Gevind
Højde (metrisk) 285 mm
Højde (engelsk) 11,22 tommer.
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 143 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 128 oz.
Form Firkant
Engangs Reusable
Produkttype Firkantet kande