Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Spinvinger til V-hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
Passer til 0,3 og 1 ml V-hætteglas
Passer til 2, 3, 5 og 10 ml V-hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE
- Placer rørestangen i hætteglasset og brug med magnetomrører
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Passer til 0,3 og 1 ml V-hætteglas |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 6 |
| Form | Trekant |