Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Spinvinger til V-hætteglas
Artikelnummer. 10168421 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
Passer til 0,3 og 1 ml V-hætteglas
Passer til 2, 3, 5 og 10 ml V-hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10168421
Brand: DWK Life Sciences 903063
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Magnetisk rørestang til brug med NextGen™ V Vials™
  • Fremstillet af PTFE
  • Placer rørestangen i hætteglasset og brug med magnetomrører
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Passer til 2, 3, 5 og 10 ml V-hætteglas
Materiale PTFE
Mængde 6
Form Trekant
Type Spin Vane