Beskrivelse
- Wide mouth opening ideal for easy specimen collection and transfer
- Designed for reliable specimen shipping and containment
- Manufactured by DWK Life Sciences under the Wheaton brand
- Suitable for diagnostic and clinical laboratory applications
Overholdelse
Møder USP Type III krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Diameter (engelsk) | 20 tommer |
| Materiale | Glas |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 102 mm |
| Højde (engelsk) | 40,1 tommer. |
| Lukningsmateriale | Gummi |
| Lukkestørrelse | 48-400 mm |
| Diameter (metrisk) | 51 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |