Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Artikelnummer. 12498882 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Lukkestørrelse:
8 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12498882 Neutral 8 mm Pakke med 1000
11591245 Neutral 12 mm Pakke med 1000
12428892 Grøn 8 mm Pakke med 1000
12458892 Neutral 15 mm Pakke med 1000
12418892 Blå 8 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12498882 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    540.50 DKK / Pakke med 1000
    Spare 199.50 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Fremstillet af polyethylen
  • Lukkestil: Snap Cap
  • Foringsmateriale: TFE
Tekniske data
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Non-sterile
Lukketype Snap Cap
Mængde 1000/Cs.
Lukkestørrelse 8 mm
Produkttype Plug Cap