Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Artikelnummer. 12418892 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Lukkestørrelse:
8 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12418892 Blå 8 mm Pakke med 1000
11591245 Neutral 12 mm Pakke med 1000
12428892 Grøn 8 mm Pakke med 1000
12458892 Neutral 15 mm Pakke med 1000
12498882 Neutral 8 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12418892 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 DKK
    563.04 DKK / Pakke med 1000
    Spare 211.96 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Fremstillet af polyethylen
  • Lukkestil: Snap Cap
  • Foringsmateriale: TFE
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Non-sterile
Lukketype Snap Cap
Mængde 1000/Cs.
Lukkestørrelse 8 mm
Produkttype Plug Cap
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.