Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Artikelnummer. 11591245 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Lukkestørrelse:
8 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukkestørrelse unitSize
11591245 Neutral 12 mm Pakke med 1000
12428892 Grøn 8 mm Pakke med 1000
12458892 Neutral 15 mm Pakke med 1000
12498882 Neutral 8 mm Pakke med 1000
12418892 Blå 8 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11591245 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242810
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polyethylen
  • Lukkestil: Snap Cap
  • Foringsmateriale: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Neutral
Materiale LDPE
Lukkestørrelse 12 mm