Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap-on stilpropper til hætteglas og serumflasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 cm
Materiale:
Brombutylgummi
Hårdhed:
50 Durometer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
For maksimal forsegling af hætteglas med blæseglasfinish
- Fremstillet af grå bromobutyl
Anbefales ikke til hætteglas med en ligevægget finish.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 cm |
| Til brug med (udstyr) | Passer til 1,5 cm ID, 3 cm OD mund af hætteglas og serumflasker |
| Hårdhed | 50 Durometer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Materiale | Brombutylgummi |
| Produkttype | Stikprop |