Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps til Wheaton E-Z™ Hætteglas
Artikelnummer. 12418872 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Gul
Klar
Rød
Materiale (liner):
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone med slids
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12418872
Brand: DWK Life Sciences 24277201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nem at bruge snaphætter
  • Lukketype: Snap Cap
  • Materiale: Polyethylen
  • Størrelse: 11 mm (0,433 tommer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone/PTFE
Farve Blå
Materiale Polyethylen
Mængde 1000/Cs.
Lukkestørrelse 11 mm