Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Glasprøvehætteglas i laboratoriefil™ : uden Kasketter
Artikelnummer. 10384361 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
19 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10384361 4 ml 19 mm Pakke med 200
10708961 2 ml 15 mm Pakke med 200
10282381 6 ml 19 mm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10384361 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 224822
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kom bekvemt ind Lab File opdelte bakker
Tilbyder en række anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring.
  • Klare hætteglas lavet af borosilikatglas
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Shorty Vials har en lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen
  • Kasketter sælges separat
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Udvalgte varer passer til MT Vial File ™—polystyrenbakker med skillevægge, der giver en nem måde at inventere prøver eller til at opbevare tomme hætteglas
Klare hætteglas
  • Fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas for at give overlegen kemisk resistens
  • overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 4 ml
Til brug med (applikation) Til anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1.08 dr.
Lukketype Skruelåg
Til brug med (udstyr) Hætteglasstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Højde (metrisk) 43 mm