Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rystekolber med tre bafler
Artikelnummer. p-122509 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11521275
Brand: DWK Life Sciences 353257
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav.
  • Til brug med orbitale eller frem- og tilbagegående ryster
  • Baffler forbedrer beluftning og blanding til mikrobielle og bakterielle kulturer
  • Brudsikker læbe til brug med prop, bomuldsprop eller filmbetræk
  • Designet med klemt hals for at reducere sprøjt på kolber med 4 bafler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stil: Shaker
Diameter (engelsk) Ydre 2,5 tommer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Orbitale eller frem- og tilbagegående ryster
Højde (engelsk) 4,33 tommer
Højde (metrisk) 11 cm
Hals stil Klemt
nr. pr. sag Kasse med 1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Forvirret
Diameter (metrisk) Udvendig 66 mm