Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rystekolber med fire bafler
Artikelnummer. p-122485 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12674813
Brand: DWK Life Sciences 354235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav.
  • Til brug med orbitale eller frem- og tilbagegående ryster
  • Baffler forbedrer beluftning og blanding til mikrobielle og bakterielle kulturer
  • Brudsikker læbe til brug med prop, bomuldsprop eller filmbetræk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stil: Shaker
Diameter (engelsk) Ydre 1,8 tommer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Orbitale eller frem- og tilbagegående ryster
Højde (engelsk) 3,26 tommer.
Højde (metrisk) 8.3 cm
Hals stil Klemt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Forvirret
Diameter (metrisk) Udvendig 46 mm