Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rystekolber med fire bafler
Artikelnummer. 12684813 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12684813 125 mL Hver
12674813 50 mL Hver
10727893 250 mL Hver
12604823 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12684813 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 354237
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav.
  • Til brug med orbitale eller frem- og tilbagegående ryster
  • Baffler forbedrer beluftning og blanding til mikrobielle og bakterielle kulturer
  • Brudsikker læbe til brug med prop, bomuldsprop eller filmbetræk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stil: Shaker
Diameter (engelsk) Ydre 2,63 tommer.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Orbitale eller frem- og tilbagegående ryster
Højde (engelsk) 4,33 tommer
Højde (metrisk) 11 cm
Hals stil Klemt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Forvirret
Diameter (metrisk) Udvendig 67 mm