Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rystekolber med fire bafler
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med orbitale eller frem- og tilbagegående ryster
- Baffler forbedrer beluftning og blanding til mikrobielle og bakterielle kulturer
- Brudsikker læbe til brug med prop, bomuldsprop eller filmbetræk
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stil: Shaker |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,2 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Orbitale eller frem- og tilbagegående ryster |
| Højde (engelsk) | 5 tommer |
| Højde (metrisk) | 13 cm |
| Hals stil | Klemt |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Forvirret |
| Vis mere |