Beskrivelse
- Hætteglas er i overensstemmelse med kravene til hydrolytisk modstand beskrevet i USP 660 og EP 3.2.1
- Krympeindpakkede moduler reducerer partikelforurening
- Specielt design tilføjer styrke til frysetørringsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,51 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,79 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Højde (engelsk) | 1,57 tommer. |
| Vis mere |