Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum hætteglas
Artikelnummer. 18225435 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Mængde:
100 hætteglas/pk.
150 Vials/Pk.
169 Hætteglas/Pk.
225 Vials/Pk.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Mængde
18225435 10 ml Ravgul 150 Vials/Pk.
18215435 2 ml Ravgul 225 Vials/Pk.
18205435 2 ml Klar 225 Vials/Pk.
18235435 3 ml Klar 169 Hætteglas/Pk.
18265435 3 ml Ravgul 169 Hætteglas/Pk.
18255435 5 ml Klar 100 hætteglas/pk.
18245435 5 ml Ravgul 100 hætteglas/pk.
18275435 10 ml Klar 150 Vials/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18225435 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. WUBB10MLATEP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1433.25 DKK
    1253.89 DKK / Pakke med 150
    Spare 179.36 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Serumhætteglas omdannes fra Type I borosilikatglasrør.
  • Hætteglas er i overensstemmelse med kravene til hydrolytisk modstand beskrevet i USP 660 og EP 3.2.1
  • Krympeindpakkede moduler reducerer partikelforurening
  • Specielt design tilføjer styrke til frysetørringsapplikationer
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,51 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,79 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 10 ml
Højde (engelsk) 1,97 tommer.
Volumen (engelsk) 0,34 oz.
Lukketype Crimp Cap
Mængde 150 Vials/Pk.
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance USP Type I
Højde (metrisk) 50 mm
Produkttype Serumflaske