Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum hætteglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18215435 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Mængde:
100 hætteglas/pk.
150 Vials/Pk.
169 Hætteglas/Pk.
225 Vials/Pk.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Mængde
18215435 2 ml Ravgul 225 Vials/Pk.
18205435 2 ml Klar 225 Vials/Pk.
18235435 3 ml Klar 169 Hætteglas/Pk.
18265435 3 ml Ravgul 169 Hætteglas/Pk.
18255435 5 ml Klar 100 hætteglas/pk.
18245435 5 ml Ravgul 100 hætteglas/pk.
18275435 10 ml Klar 150 Vials/Pk.
18225435 10 ml Ravgul 150 Vials/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18215435 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 4042451
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Serumhætteglas omdannes fra Type I borosilikatglasrør.
  • Hætteglas er i overensstemmelse med kravene til hydrolytisk modstand beskrevet i USP 660 og EP 3.2.1
  • Krympeindpakkede moduler reducerer partikelforurening
  • Specielt design tilføjer styrke til frysetørringsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,28 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,51 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Højde (engelsk) 1,26 tommer.
Volumen (engelsk) 0,07 oz.
Lukketype Crimp Cap
Mængde 225 Vials/Pk.
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance USP Type I
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Serumflaske