Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serum hætteglas
Artikelnummer. 10757944 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
10,0 ml
20 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 144
Artikelnummer. 10757944
Brand: DWK Life Sciences 223693
Fås som klare og gule hætteglas
Glas kan modstå udfordringerne med reduceret tryk og ekstreme temperaturvariationer. Beskytter mod ændringer i pH og bevarer indholdets renhed.
  • Klare hætteglas fremstillet af rør af borosilikatglas med lavt ekstraheri for at sikre ensartet vægtykkelse
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til beskyttelse af lysfølsomme prøver
  • Tåler ekstreme temperatursvingninger
  • Halse færdiggjort til aluminiumskrympetætninger
  • Blowback-funktion i halsen og specialdesignet bundradius til lyofiliseringsapplikationer
  • Pakket i krympeindpakkede moduler for at reducere partikelforurening
Lyofilisering, emballering og prøveudtagning
Overholdelse
Lavt ekstraherbart borosilikatglas møder ASTM™ Type 1, klasse A og USP Type 1 standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,27 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) Til lyofilisering, emballering, prøveudtagning og frysetørring
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A