Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serum hætteglas
Artikelnummer. 10101952 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
10,0 ml
20 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 144
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10101952 20 ml Klar 30,5 mm Pakke med 120
10472752 2 ml Klar 15 mm Pakke med 144
10747944 3 ml Klar 17 mm Pakke med 144
10071332 5 ml Klar 22 mm Pakke med 144
10757944 2 ml Ravgul 15 mm Pakke med 144
10623543 5 ml Ravgul 22 mm Pakke med 144
10453522 10 ml Ravgul 24 mm Pakke med 144
10532313 10,0 ml Klar 24 mm Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10101952 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 223687
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås som klare og gule hætteglas
Glas kan modstå udfordringerne med reduceret tryk og ekstreme temperaturvariationer. Beskytter mod ændringer i pH og bevarer indholdets renhed.
  • Klare hætteglas fremstillet af rør af borosilikatglas med lavt ekstraheri for at sikre ensartet vægtykkelse
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til beskyttelse af lysfølsomme prøver
  • Tåler ekstreme temperatursvingninger
  • Halse færdiggjort til aluminiumskrympetætninger
  • Blowback-funktion i halsen og specialdesignet bundradius til lyofiliseringsapplikationer
  • Pakket i krympeindpakkede moduler for at reducere partikelforurening
Lyofilisering, emballering og prøveudtagning
Overholdelse
Lavt ekstraherbart borosilikatglas møder ASTM™ Type 1, klasse A og USP Type 1 standarder
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,51 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 30,5 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) Til lyofilisering, emballering, prøveudtagning og frysetørring
Volumen (engelsk) 5 dr.
Produktlinje Wheaton
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukketype Crimp Cap
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Højde (metrisk) 58 mm
Produkttype Serumflaske