Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflasker og hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Beskrivelse
Disse flasker har enestående vægstyrke og overlegne varme- og kemiske tolerancer
Ideel til lang- og korttidsopbevaring af prøver og vaccine/injicerbare lægemiddelbeholdere.
- Klart borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
- Amber borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
- Krympeindpakkede opdelte moduler reducerer brud
Overholdelse
Opfyld kravene til klasse A i USAs farmakopé for Type I-glas.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 3,38 oz., 100 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,04 tommer. |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Højde (engelsk) | 3,74 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 52 mm |