Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflasker og hætteglas
Artikelnummer. p-45371 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Artikelnummer. 11591165
Brand: DWK Life Sciences W223712
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse flasker har enestående vægstyrke og overlegne varme- og kemiske tolerancer
Ideel til lang- og korttidsopbevaring af prøver og vaccine/injicerbare lægemiddelbeholdere.
  • Klart borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Amber borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Krympeindpakkede opdelte moduler reducerer brud
Overholdelse
Opfyld kravene til klasse A i USAs farmakopé for Type I-glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,1 oz., 2 ml
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Kapacitet (engelsk) 0,1 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 0,61 tommer.
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 36 mm
Højde (engelsk) 1,41 tommer.
Diameter (metrisk) 15.6 mm