Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflasker og hætteglas
Artikelnummer. 11591165 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve unitSize
11591165 2 mL Klar Pakke med 288
10520853 5 mL Klar Pakke med 288
10424292 5 mL Ravgul Pakke med 288
10768134 10 mL Klar Pakke med 288
10434292 10 mL Ravgul Pakke med 288
10453712 20 mL Klar Pakke med 288
10600173 20 mL Ravgul Pakke med 288
10071392 30 mL Ravgul Pakke med 288
10632973 30 mL Klar Pakke med 288
10464672 50 mL Ravgul Pakke med 288
10642973 50 mL Klar Pakke med 288
10235262 60 mL Klar Pakke med 144
10011422 100 mL Ravgul Pakke med 144
10021362 100 mL Klar Pakke med 144
10071382 125 mL Klar Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11591165 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W223712
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse flasker har enestående vægstyrke og overlegne varme- og kemiske tolerancer
Ideel til lang- og korttidsopbevaring af prøver og vaccine/injicerbare lægemiddelbeholdere.
  • Klart borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Amber borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Krympeindpakkede opdelte moduler reducerer brud
Overholdelse
Opfyld kravene til klasse A i USAs farmakopé for Type I-glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,1 oz., 2 ml
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Kapacitet (engelsk) 0,1 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 0,61 tommer.
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 36 mm
Højde (engelsk) 1,41 tommer.
Diameter (metrisk) 15.6 mm