Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflasker og hætteglas
Artikelnummer. 10642973 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Farve:
Klar
Ravgul
nr. pr. pakke:
144/Pk.
288/Pk.
Diameter (metrisk):
15.6 x 36 mm
23 x 47 mm
25 x 54 mm
32 x 58 mm
37 x 62 mm
37 x 63 mm
41 x 91 mm
43 x 73 mm
52 x 95 mm
54 x 107 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve nr. pr. pakke Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10642973 50 mL Klar 288/Pk. 43 x 73 mm Pakke med 288
11591165 2 mL Klar 288/Pk. 15.6 x 36 mm Pakke med 288
10520853 5 mL Klar 288/Pk. 23 x 47 mm Pakke med 288
10424292 5 mL Ravgul 288/Pk. 23 x 47 mm Pakke med 288
10768134 10 mL Klar 288/Pk. 25 x 54 mm Pakke med 288
10434292 10 mL Ravgul 288/Pk. 25 x 54 mm Pakke med 288
10453712 20 mL Klar 288/Pk. 32 x 58 mm Pakke med 288
10600173 20 mL Ravgul 288/Pk. 32 x 58 mm Pakke med 288
10071392 30 mL Ravgul 288/Pk. 37 x 62 mm Pakke med 288
10632973 30 mL Klar 288/Pk. 37 x 63 mm Pakke med 288
10464672 50 mL Ravgul 288/Pk. 43 x 73 mm Pakke med 288
10235262 60 mL Klar 144/Pk. 41 x 91 mm Pakke med 144
10011422 100 mL Ravgul 144/Pk. 52 x 95 mm Pakke med 144
10021362 100 mL Klar 144/Pk. 52 x 95 mm Pakke med 144
10071382 125 mL Klar 144/Pk. 54 x 107 mm Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10642973 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 223745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5701.50 DKK
    5250.92 DKK / Pakke med 288
    Spare 450.58 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Disse flasker har enestående vægstyrke og overlegne varme- og kemiske tolerancer
Ideel til lang- og korttidsopbevaring af prøver og vaccine/injicerbare lægemiddelbeholdere.
  • Klart borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Amber borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Krympeindpakkede opdelte moduler reducerer brud
Overholdelse
Opfyld kravene til klasse A i USAs farmakopé for Type I-glas.
Tekniske data
Volumen 1,7 oz., 50 ml
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,69 tommer.
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 288/Pk.
Mængde 288/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Mund Narrow
Højde (metrisk) 73 mm
Højde (engelsk) 2,87 tommer.
Diameter (metrisk) 43 x 73 mm
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Form Round
Produkttype Serum Bottle