Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflasker og hætteglas
Artikelnummer. 10632973 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Artikelnummer. 10632973
Brand: DWK Life Sciences 223743
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse flasker har enestående vægstyrke og overlegne varme- og kemiske tolerancer
Ideel til lang- og korttidsopbevaring af prøver og vaccine/injicerbare lægemiddelbeholdere.
  • Klart borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Amber borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Krympeindpakkede opdelte moduler reducerer brud
Overholdelse
Opfyld kravene til klasse A i USAs farmakopé for Type I-glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1,01 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,45 tommer.
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 63 mm
Højde (engelsk) 2,48 tommer.
Diameter (metrisk) 37 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt