Beskrivelse
Disse flasker har enestående vægstyrke og overlegne varme- og kemiske tolerancer
Ideel til lang- og korttidsopbevaring af prøver og vaccine/injicerbare lægemiddelbeholdere.
- Klart borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
- Amber borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
- Krympeindpakkede opdelte moduler reducerer brud
Overholdelse
Opfyld kravene til klasse A i USAs farmakopé for Type I-glas.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1,7 oz., 50 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 1,69 tommer. |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 73 mm |
| Højde (engelsk) | 2,87 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 1,7 oz. |