Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflasker og hætteglas
Artikelnummer. 10011422 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Artikelnummer. 10011422
Brand: DWK Life Sciences 223766
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse flasker har enestående vægstyrke og overlegne varme- og kemiske tolerancer
Ideel til lang- og korttidsopbevaring af prøver og vaccine/injicerbare lægemiddelbeholdere.
  • Klart borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Amber borosilikatglas overholder USP Type 1 krav
  • Krympeindpakkede opdelte moduler reducerer brud
Overholdelse
Opfyld kravene til klasse A i USAs farmakopé for Type I-glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 3,38 oz., 100 ml
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2,04 tommer.
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 95 mm
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Diameter (metrisk) 52 mm