Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa for Open-Top Caps
Artikelnummer. 11768849 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE-beklædt rødgummi
PTFE-belagt silikone
PTFE-faced Red Rubber
Lukkestørrelse:
15 mm
20 mm
22 mm
33 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11768849 PTFE-belagt silikone 33 mm Pakke med 100
10297123 PTFE-beklædt rødgummi 20 mm Pakke med 100
11734239 PTFE-faced Red Rubber 15 mm Pakke med 100
11531235 PTFE-belagt silikone 22 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11768849 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W240590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4356.00 DKK
    3654.79 DKK / Pakke med 100
    Spare 701.21 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
WHEATON™ Septa til åbne topphætter er autoklaverbare septaer designet til brug med åbne skruehætter. Fås i forskellige størrelser og materialer, herunder PTFE-beklædt silikone, naturgummi og naturrødt gummi, der passer til forskellige laboratorietætningsbehov.
  • Til kasketter med åben top
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Natural
Materiale PTFE-belagt silikone
Sterilitet Non-sterile
Lukkestørrelse 33 mm
Diameter (metrisk) 33 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Form Round
Produkttype Septa