Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa for Open-Top Caps
Kan bruges med skruelåg
Brand: DWK Life Sciences W240587
2247.62 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til kasketter med åben top
- Autoklaverbar
Tekniske data
PTFE, Silikone | |
PTFE-belagt silikone | |
Septa |
Steril | |
Autoklaverbar | |
22 mm |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa for Open-Top Caps > 22 mm, PTFE-belagt silikone
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion