Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa For uforede aluminiumstætninger
Artikelnummer. p-76367 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
30 mm
Diameter (engelsk):
0,5 tommer
0,7 tommer
1.1 tommer
Farve:
Grå
Rød
Materiale:
PTFE-belagt butyl
PTFE-belagt silikone
Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11738719
Brand: DWK Life Sciences 224172
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til uforede aluminiumtætninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Materiale PTFE-belagt silikone
Mængde 1 Cs.
Til brug med (udstyr) Til uforede aluminiumtætninger
Lukkestørrelse 13 mm
Diameter (metrisk) 13 mm