Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa For uforede aluminiumstætninger
Shop alle Wheaton Science Products produkterDescription
- Designet til brug med uforet aluminiumspakninger
- Fås i silikone, PTFE-belagt silikone og PTFE-belagt grå butylforing-materialer
- Flere muligheder for ydre diameter: 13 mm, 20 mm og 30 mm for at passe til forskellige størrelser af hætteglas
- PTFE-beklædte septaer giver en kemisk resistent barriere til beskyttelse af følsomme prøver
- Silikonesepta tilbyder fleksibilitet og pålidelig genforseglingsevne
- Grå butyl-option (224168) har et specielt støbt PTFE-indsat design
- Leveret af DWK Life Sciences det betroede Wheaton mærke
Specifications
Specifications
| Farve | Grå |
| Diameter (engelsk) | 0,7 tommer |
| Materiale | PTFE-belagt silikone |
| Mængde | 100/Cs. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | Til uforede aluminiumtætninger |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Show More |