Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa For uforede aluminiumstætninger
Artikelnummer. 11738719 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
30 mm
Diameter (engelsk):
0,5 tommer
0,7 tommer
1.1 tommer
Farve:
Grå
Rød
Materiale:
PTFE-belagt butyl
PTFE-belagt silikone
Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Diameter (engelsk) Farve Materiale unitSize
11738719 13 mm 0,5 tommer Grå PTFE-belagt silikone Pakke med 100
11748719 20 mm 0,7 tommer Grå PTFE-belagt silikone Pakke med 100
11728719 20 mm 0,7 tommer Rød Silikone Pakke med 1000
10326822 20 mm 0,7 tommer Grå PTFE-belagt butyl Pakke med 100
10792373 30 mm 1.1 tommer Grå PTFE-belagt silikone Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11738719 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 224172
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til uforede aluminiumtætninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Materiale PTFE-belagt silikone
Mængde 1 Cs.
Til brug med (udstyr) Til uforede aluminiumtætninger
Lukkestørrelse 13 mm
Diameter (metrisk) 13 mm