Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsin Generatorer
Artikelnummer. 12435482 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12435482 Borosilikatglas Hver
1 options
Artikelnummer. 12435482 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 180030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.75 DKK
    2594.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 361.61 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Samlet apparat er fritstående og nemt at bruge
Anvendes til arsenanalyse ved hjælp af sølvdithyldithiocarbamat (SDDC) kolorimetrisk metode.
  • Fremstillet af WHEATON 33 lavt-ekstraherbart borosilikatglas
Designet af katalog nr. 02912555 eliminerer kugle- og fatningsleddet, der forbinder skrubber- og absorberkomponenterne
Overholdelse
Er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Produkttype Arsine generator
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438 Type I, Klasse A
Til brug med (applikation) Til arsinanalyse ved brug af SDDC-metoden