Beskrivelse
- PTFE-forsegling
- 101 cm (40 tommer) Langt ydre rør
- 200 ml (6,8 fl oz.) Volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trompet Coliwasa Sampler |
| Materiale | Glas |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Tætningsmateriale | PTFE |
| Kapacitet (engelsk) | 6,76 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til prøveudtagning af slam eller halvfast materiale |
| Længde (engelsk) | 40 tommer. |
| Længde (metrisk) | 101.6 cm |