Få mere at vide
Wheaton Science Nephelo kulturkolber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
:
500mL
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stil: Nephelo-kultur |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Turbiditetsmåler eller nefelometer |
| Inkluderer | Sidearm og siderensningsport |
| Længde (engelsk) | 5,1 tommer |
| Længde (metrisk) | 13 cm |
| Trådstørrelse | 430 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | 38 mm |