Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Væskescintillationshætteglas af glas uden skruelåg
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Wheaton 180 glas med lavt kaliumindhold
- Kapacitet: 20 ml
- 22-400 skruelåg størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Instrumentering til scintillationtælling, prøvehætteglas, overførsel af prøver fra et laboratorium til et andet |
| Højde (engelsk) | 2,4'' |
| Volumen (engelsk) | 0,67 oz. |
| Produktlinje | Wheaton |
| Volumen (metrisk) i alt | 20 mL |
| Vis mere |