Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Fladbundskolber til Soxhlet-ekstraktionsapparat
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Fladbundet kolbe 24/40
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel |
| Standard konusled | 24/40 |
| Bund form | Flad |