Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Erlenmeyer-kolbe med skruegevind og hætte
Artikelnummer. 12477121 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12477121 1000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 12477121 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 635165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 DKK
    572.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.49 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 15-04-2027
Ultralydsbundet silikoneforingshætte
  • Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • 38-430 skruelåg størrelse
  • 100 ml
Tekniske data
Oversigt 1 pr sag
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Skruegevind og hætter, ultralydsbundet silikoneforingshætte
Produkttype Erlenmeyer Flask
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Mundstil Threaded
Sterilitet Non-sterile
Bund form Flat
Overfladebehandling Untreated