Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tørretube med 14/20 led
Artikelnummer. 12487321 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Standard konusled nr.:
14/20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled nr. Pakningsstørrelse
12487321 14/20 Hver
1 options
Artikelnummer. 12487321 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 970440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.80 DKK
    272.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.61 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Sølv diethyldithiocarbamat metode
  • Fritstående
  • Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • 14/20 fælles
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Tørringsrør
Standard konusled nr. 14/20