Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Kultur C-Tubes Med PTFE-beklædte hætter
Artikelnummer. 10761033 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
27 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 10761033
Brand: DWK Life Sciences 358650
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kulturrør til brug med skrå-, ryste- og trommerullekulturer
  • Autoklaverbar og genanvendelig
  • Rundbundsdesign med skruelåg
  • Fremstillet af borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM Type I, klasse B, USP Type I
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 27 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Genanvendelig
Til brug med Til skrå- eller rystekulturer
Inkluderer Kasket
Liner materiale PTFE
Trådstørrelse 18-415
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 20 mm
Lukketype Skruelåg