Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Kultur C-Tubes Med Kasketter
Artikelnummer. 12481501 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
14 ml
27 ml
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Trådstørrelse:
15-415
18-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Trådstørrelse Pakningsstørrelse
12481501 27 ml 150 mm 20 mm 18-415 Pakke med 144
12471501 14 ml 125 mm 16 mm 15-415 Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12481501 Supplier DWK LIFE SCIENCES™ Supplier No. 358610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00 DKK
    2324.96 DKK / Pakke med 144
    Spare 330.04 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Kulturrør til brug med skrå-, ryste- og trommerullekulturer
  • Autoklaverbar og genanvendelig
  • Rundbundsdesign med skruelåg
  • Fremstillet af borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse B krav
Specifications
Certificeringer/compliance ASTM Type I, klasse B, USP Type I
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 27 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Form Cylindrical
Engangs Genanvendelig
Til brug med Til skrå- eller rystekulturer
Inkluderer Kasket
Liner materiale Styren butadien gummi
Trådstørrelse 18-415
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet No
Diameter (metrisk) 20 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Culture Tube